VWR®, Jääsangot, neliömäiset, kannelliset
Toimittaja: VWR
VWR®
216-1519EA 88.4 EUR
VWRU10146-188 216-1519 216-1518 216-1517 VWRU10146-184 VWRU10146-186 VWRU10146-290 VWRU10146-192 VWRU10146-292 216-1510 VWRU10146-194 216-1516 216-1515 216-1514 VWRU10146-190 216-1513
VWR®, Jääsangot, neliömäiset, kannelliset
Jäähauteet
Polyuretaanivaahto.
  • Kestää lämpötiloja –76 to +70 °C
  • Erittäin kestävä, vuotamaton, pinottava, kevyt
  • Valittavana kaksi eri kokoa ja neljä eri väriä
  • Voidaan pinota, mikä säästää tilaa työtasolla
  • Kaatonokka helpottaa nesteiden kaatamista
  • Kansi vähentää kuivajään tai suolasaostetun tavallisen jään haihtumista
Nämä näytteiden säilyttämiseen soveltuvat sangot pitävät pullot, koeputket, liuokset ja viljelmät kuumina tai kylminä. Soveltuvat kuivajäälle, tavalliselle jäälle ja suolaliuokselle. Säilytys vain pakastimessa.