VWR®, Jäähauteet, mukana kansi
Toimittaja: VWR
VWR®
216-1509EA 143 EUR
216-1509 216-1508 216-1529 216-1507 216-1528 216-1506 216-1539 216-1493 216-1496 216-1530 216-1497 216-1494 216-1495 216-1533 216-1532 216-1498 216-1531 216-1499 216-1527 216-1538 216-1526 216-1537 216-1525 216-1503
VWR®, Jäähauteet, mukana kansi
Jäähauteet
Polyuretaanivaahto.
  • Kestää lämpötiloja –20...+70 °C
  • Erittäin kestävä, vuotamaton, pinottava, kevyt
  • Valittavana kolme eri kokoa ja neljä eri väriä
  • Voidaan pinota, mikä säästää tilaa työtasolla
  • Kaatonokka helpottaa nesteiden kaatamista
  • Kansi vähentää kuivajään tai suolasaostetun
Nämä näytteiden säilyttämiseen soveltuvat hauteet pitävät pullot, koeputket, liuokset ja viljelmät kuumina tai kylminä. Soveltuvat kuivajäälle, tavalliselle jäälle ja suolaliuokselle. Säilytys vain pakastimessa.