Hait: Sulamispistestandardit
VWR:n tuotteistosta löydät laajan valikoiman sulamispistestandardeja (Melting point standards), ja valikoima kattaa lämpötila-alueen aina bentsofenonista (+47...+49 °C) antrakinoniin (+283...+286 °C). Näitä standardeja voi käyttää kaikissa sulamispistelaitteissa. Standardiaineet on valmistettu erityispuhtaista raaka-aineista. Tuotteiden analyysitodistus löytyy näppärästi verkkosivuiltamme, ja se sisältää myös käyttöohjeen.
VWR:n tuotteistosta löydät laajan valikoiman sulamispistestandardeja (Melting point standards), ja valikoima kattaa lämpötila-alueen aina bentsofenonista (+47...+49 °C) antrakinoniin (+283...+286 °C). Näitä standardeja voi käyttää kaikissa sulamispistelaitteissa. Standardiaineet on valmistettu erityispuhtaista raaka-aineista. Tuotteiden analyysitodistus löytyy näppärästi verkkosivuiltamme, ja se sisältää myös käyttöohjeen.
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (PHR1091-1G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Vanillin, Sulamispiste: ∼82 °C
UOM: 1 * 1 g
MSDS
Tuoteluettelon nro: (42123-5G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130599, Sodium acetate anhydrous, tracable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Tuoteluettelon nro: (44770-5G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Mettler-Toledo calibration substance ME 30034252, traceable to primary standards.
UOM: 1 * 5 g
Tuoteluettelon nro: (15809-5G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Melting point standards are used to identify compounds and estimate purity. These standards can be used with any melting point apparatus.
Tuoteluettelon nro: (94993-5G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130598, Methyltriphenylphosphoniumbromide, tracable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: These standards can be used with any melting point apparatus and are prepared using pure raw materials. Melting points are determined using a high acc...
Tuoteluettelon nro: (04229-5G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Tuoteluettelon nro: (49143-5G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Tuoteluettelon nro: (1514008.)
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1534209.)
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Tuoteluettelon nro: (1086006.)
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Tuoteluettelon nro: (1548350.)
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Tuoteluettelon nro: (1004001.)
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Tuoteluettelon nro: (1623422.)
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1711009.)
Toimittaja: USP
Kuvaus: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom