Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii 99-104%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor
|
Vaara
|
L693-07EA
209.87
EUR
L693-07
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii 99-104%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii
Lot analysis on label.
Kaava:
C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O MW: 416,2 g/mol Sulamispiste: > 300 °C Leimahduspiste: >100 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00150026 CAS-numero: 10378-23-1 EINECS: 200-573-9 Merck Index: 13,03544 |
Testitulosten erittely
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O) | 99 - 104 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...