Hait: Piikiekkojen lähetyslaatikot
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Yksittäisten kiekkojen kuljetusastiat, Kiekon koko 1", Alusta, Materiaali: PP, Väri: luonnollisen värinen
Tuoteluettelon nro: (ENTEH6620-0009)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 2,5" and smaller wafer handling, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
UOM: 1 * 80 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Tuoteluettelon nro: (216-1588)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling, Yksittäisten kiekkojen kuljetusastiat, Lähettäjä, PC, selkeä
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: For shipping and storage applications.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Tuoteluettelon nro: (ENTEHWS15010161C2M)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Horizontal wafer shipper
UOM: 1 * 24 Items
Tuoteluettelon nro: (ENTEH9100-0051)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Clean and secure thin wafer transport. Dramatically enhanced performance for thin wafer products.
UOM: 1 * 36 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Film frame shippers provide a convenient, safe and ergonomic means to ship and store wafers mounted on film frames. Film frame shippers are designed t...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling, Wafer shippers, H 22 series, wafer size 82,6 mm (3,25"), Tray, Materiaali: PP, Väri: luonnollisen värinen
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Tuoteluettelon nro: (ENTEH6630-0009)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, H 6630 Series, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
UOM: 1 * 60 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom