Hait: Käsineet
Käsineet antavat hyvän lisäsuojan käyttäjälleen käsiteltäessä vaarallisia aineita ja suojaa myös tuotteita ristikontaminaatioilta. Näitä kertakäyttökäsineitä tai kestokäyttökäsineitä on saatavilla joko molempiin käsiin sopivia tai sitten käsispesifisiä. Kertakäyttökäsineitä on saatavilla laaja valikoima erilaisia materiaaleja: lateksi, neopreeni, nitriili ja vinyyli yleisimmät. Lisäksi käsineitä on saatavilla hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin:
- tutkimuskäsine
- laboratoriokäsine
- puhdastilakäsine
- kemikaalinkestokäsine
- aluskäsine (puuvillakäsine, nylonkäsine)
- kryokäsine
- lämmönsuojakäsine
- teollisuuskäsine
- yleiskäsine
- asentajankäsine
- viiltosuojakäsine
- hitsaajankäsine
1 049 results were found