The IL 23R digital cooled incubator with Peltier technology offers an economical and space saving solution for microbiology applications at below room temperature. The temperature can be freely adjusted in increments of 0,1 °C from 10 °C below ambient up to a maximum of 50 °C. The built-in Peltier element has a low energy consumption and ensures temperature stability and uniformity over the complete temperature range. The transparent Plexiglas® window allows full visibility of the samples inside the incubator. The housing is constructed entirely of epoxy coated mild steel.
- Pienikokoinen
- Digitaalinen PID-säädin, PT100-anturi ja LED-näyttö. Lämpötilaohjausta voi säätää sertifioidulla viitelämpötilan mittauslaitteella
- Lämpötila pysyy vakaana
- Kuluttaa energiaa vain 80 W
- Helppokäyttöinen, turvallinen ja luotettava
Toimitustiedot: IL 23R -mallin mukana toimitetaan kaksi reiällistä, ruostumattomasta teräksestä valmistettua hyllyä ja testisertifikaatti (tiedot mitattu 37 °C:ssa).
Varoitus: * Measured with the chamber empty.