Vesi kanssa 0,1% (v/v) Muurahaishappo, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Toimittaja: VWR Chemicals
Packaged under nitrogen.
84867.320EA 120 EUR
84867.320 84867.290
Vesi kanssa 0,1% (v/v) Muurahaishappo, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Vesi kanssa 0,1% (v/v) Muurahaishappo
Storage Temperature: Huoneenlämpö
EINECS: 200-579-1
Order Now
Testitulosten erittely
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) Min. 20 %
Transmittance (235 nm) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test