Kuumasaumaaja, Audion 300 MHS
Toimittaja: Local
710-1665EA 0 EUR
710-1665
Kuumasaumaaja, Audion 300 MHS
Lämpösulkijat Kuumasaumaajat
  • Saumaaja on käyttövalmis 4 sekunnissa, laite antaa valo- ja äänimerkin
  • Integroitu työtaso lisää käyttömukavuutta
  • Laitteessa voi käyttää useita eri rullaleveyksiä
  • Kalvorullanpidikkeen ansiosta saumaajassa voi käyttää useita rullakokoja samanaikaisesti
  • Leikkurilla käyttäjä voi leikata pakkauksen halutun pituiseksi
  • Ylemmän saumapalkin lämpötila on kiinteä, ja se saumaa täydellisesti
IP 20 luokka 1, EN ISO 12100, EN IEC 60204-1, EN 1037+A1; 2006/95/EC, 2004-108-EC