Biohazard Bags
Toimittaja: Greiner bio-one
GREI649203_350EA 205 EUR
GREI649203_350
Biohazard Bags
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
PP disposal bag, with imprint 'Biohazard', for single use
  • Translucent bag with red printing
  • Suitable for steam autoclaves (max. 134 °C, 2 bar/30 min)
  • Temperature range: 0 to 140 °C