B'mat decontamination flooring uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot- and wheel-borne particles. Particles are naturally attracted by the flooring surface, and are released only by wet cleaning. This flooring needs to be glued to the floor, which ensures a perfect hold and maximum lifespan. Ideal solution for contamination control in gowning areas, in material entry zones, and in cleanrooms.
- Maton tehon voi tarvittaessa palauttaa ennalleen moppaamalla, huuhtelemalla ja kuivaamalla
- Päällysteen ohuus (vain 2,5 mm) ja hitsatut, pyöristetyt PVC-reunat estävät kompastumisen ja helpottavat kärryjen työntämistä
- Kestää poikkeuksellisen suuria painoja: normaalin kävelyn lisäksi päällysteen yli voi kuljettaa painavia kuormia nokkakärryllä tai trukilla
- Polymeerin keskeiset ominaisuudet: ehkäisee bakteerien kasvua ja sähköstaattisia varauksia, ei haihtuvia aineita, kemikaalinkestävä
Kitkakerroin: 2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Enimmäiskuormitus: 84 kg/cm²
Lämmönkestävyys: käyttölämpötila 0...50 °C
Pintaresistiivisyys: 108 Ω/cm²
Väri: sininen