Pesuaineet koneelliseen pesuun, deconex®
Toimittaja: Borer Chemie
DECO501900.25-F10PEA 0 EUR
DECO501900.25-F10P DECO516900.25-K10W DECO519200.25-K10W DECO501100.25-S10P DECO501500.25-F10P DECO501900.25-S10P DECO501000.25-K10M DECO502000.25-KK5M DECO501500.25-S10P
Pesuaineet koneelliseen pesuun, deconex®
deconex® 21 LAB CLF: Miedosti emäksinen nestemäinen pesutiiviste automaattisiin käyttötarkoituksiin. Poistaa orgaaniset ja epäorgaaniset jäämät ja irrottaa lian laboratoriolasista ja kestokäyttöisistä laboratoriomateriaaleista.
Ei sisällä klooria, pinta-aktiivisia aineita, EDTA:ta eikä NTA:ta
Annostelu 3...10 ml/l veden kovuuden mukaan
deconex® 21 LIQ. Heikosti emäksinen, aktiivista klooria sisältävä nestemäinen erikoispesuainetiiviste käytettäväksi laboratorioissa sekä lääketieteellisten laitteiden puhdistamisessa.
deconex® 21 SOLID. Heikosti emäksinen, jauhemainen erikoispesuaine instrumenttien ja laboratoriotarvikkeiden puhdistukseen laboratorioissa.
deconex® 22 HPF-x. Highly alkaline special cleaning liquid concentrate. For automated universal applications in laboratories and in animal husbandry. Can also be used for reprocessing of medical devices in washer-disinfectors
Phosphate-free, chlorine-free
Dosage 3-10 ml/l depending on the hardness of the water
deconex® 22 LIQ-x. Alkaline special cleaning liquid concentrate. For automated cleaning in laboratories. Can also be used for reprocessing of medical devices in washer-disinfectors.
Phosphate-free, chlorine-free, surfactant-free
Dosage 3-10 ml/l depending on the hardness of the water
deconex® 22 PF. Alkaline special cleaning powder. For automated applications in instrument reprocessing and in laboratories.
Phosphate-free, chlorine-free, surfactant-free, NTA -free
Dosage 2-5 g/l depending on the hardness of the water
deconex® 24 FORTE. Highly alkaline special cleaning powder. For removal of stubborn residues on glassware using laboratory washing machines.
With active chlorine
Dosage 2-5 g/l depending on the hardness of the water
deconex® 24 LIQ. Highly alkaline special cleaning liquid concentrate. For universal applications and removal of stubborn residues on glassware using laboratory washing machines.
With active chlorine
Dosage 3-10 ml/l depending on the hardness of the water
Varoitus: Note: Most of the materials are corrosive or irritant and care must be taken with with choice of materials for cleaning aluminium and titanium items. Please read the Material Safety Data sheet before use.
  • Sisältää aktiivista klooria
  • Annostus 2 - 5 g riippuen veden kovuudest
deconex® 24 LIQ. Voimakkaasti emäksinen nestemäinen pesuainetiiviste käytettäväksi laboratoriopesukoneissa.
  • Sisältää aktiivista klooria
  • Annostus 3 - 10 ml / l riippuen veden kovuudest