This timer, with quartz-crystal accuracy, features count up and countdown functions.
- Nouseva/laskeva ajanlasku, ajanotto/tauko
- Tauko-ominaisuus sekä nousevassa että laskevassa ajanlaskussa
- Ajanlasku Kapasiteetti 100 tuntia yhden sekunnin tarkkuudella
- Nollassa hälytys kuuluu 60 sekunnin ajan tai se voidaan hiljentää manuaalisesti
- Muistiin tallentuu viimeksi ohjelmoitu asetus, jonka voi hakea nopeasti – käytännöllistä toistuvassa ajanlaskussa
Sertifikaatit: Kalibroitu ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001-standardien mukaisesti A2LA:n akkreditoimassa laboratoriossa. NIST-jäljitettävä.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kiinnike, magneetti, paristo ja kalibrointitodistus.