Digitaalinen ajastinkello, yksikanavainen, VWR®
609-0186EA 15.2 EUR
VWRI609-0186
Digitaalinen ajastinkello, yksikanavainen, VWR®
  • Nouseva tai laskeva ajan mittaus: 23 tuntia 59 minuuttia 59 sekuntia
  • 12/24 tunnin kello
  • Muisti
Sertifikaatit: Kalibroitu ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001-standardien mukaisesti A2LA:n akkreditoimassa laboratoriossa, mikä osoittaa NIST-jäljitettävyyden.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kokoontaitettava teline, magneettikiinnike ja kalibrointitodistus.