VWR®, Soluseulat
Toimittaja: VWR
VWR®
732-2759EA 117 EUR
732-2759 732-2757 732-2758
VWR®, Soluseulat
Soluseulat, strainers
Steriilit ja helppokäyttöiset soluseulat on valmistettu vahvasta nailonverkosta, jonka silmät ovat tasaetäisyyksillä. Seulojen avulla primaarisolujen eristys käy nopeasti ja kudosnäytteestä saadaan tasalaatuinen yksisolususpensio. Seulonta suojaa arvokkaita virtaussytometria- ja solulajitteluinstrumentteja poistamalla kokkareet sekä roskat solususpensioista ja kliinisistä näytteistä ennen analysointia.
  • Saatavana 3 silmäkokoa, jotka ovat tunnistamisen helpottamiseksi erivärisiä
  • Seulan reunan levike mahdollistaa aseptisen käsittelyn pihdeillä
  • Käyttövalmiit, steriloitu gammasäteilytyksellä
  • Yksittäispakattu
  • Sopii useimpiin 50 ml:n kartiomaisiin putkiin
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia tai pyrogeenejä
Sertifikaatit: ISO 9001, ISO 13485