pH-puskuriliuokset, pusseissa, 25 °C, AVS TITRINORM
Toimittaja: Avantor
AVS TITRINORM VWR®
85046.001EA 68.2 EUR
85046.001 85044.001 85041.001 85042.001 85043.001 85045.001
pH-puskuriliuokset, pusseissa, 25 °C, AVS TITRINORM
Biokemialliset puskuriliuokset pH-puskuriliuokset
pH-mittareiden kalibrointiin.
  • Käytännölliset, värikoodatut 30 ml pussit, jotka ovat kertakäyttöisiä – ei kontaminaatioiden vaaraa
  • Soveltuvat erinomaisesti kenttäanalyyseihin
  • NIST SRM -jäljitettävä