VWR®, Lusikat, näytteenottolusikat
Toimittaja: VWR
VWR®
231-0494EA 55 EUR
VWRU10819-505 231-0494 231-0493
VWR®, Lusikat, näytteenottolusikat
Lusikat
Valkoista polystyreeniä. Nämä kertakäyttölusikat on valmistettu puhdastilassa ja steriloitu gammasäteilytyksellä. Ne soveltuvat jauheiden, rakeiden ja tahnojen näytteenottoon.
  • Saatavana kaksi eri kokoa: 2,5 ml (vastaa teelusikkaa) ja 10 ml (vastaa ruokalusikkaa)
  • Valmistettu, koottu ja pakattu puhdastilaluokan 7 (10 000) vaatimusten mukaisesti
  • Euroopan unionin elintarvikeohjeistusten ja FDA-säännösten mukainen
  • Yksittäispakattu, steriloitu gammasäteilytyksellä