Hait: Kontaktimaljat mikrobiologiaan
Löydät kauttamme laajan valikoiman kontaktimaljoja mikrobiologian sovelluksiin. Kontaktimaljat soveltuvat niin pintahygienian seurantaan kuin myös ilman mikrobiologisten kontaminaatioiden valvomiseen esimerkiksi puhdastiloissa, suojakaapeissa, elintarviketeollisuudessa ja sairaaloissa. Kontaktimaljoja löytyy erilaisilla pakkaustavoilla aina kolminkertaisesti pakattuihin ja säteilytettyihin vaihtoehtoihin saakka sekä useita eri elatusainevaihtoehtoja.
Löydät kauttamme laajan valikoiman kontaktimaljoja mikrobiologian sovelluksiin. Kontaktimaljat soveltuvat niin pintahygienian seurantaan kuin myös ilman mikrobiologisten kontaminaatioiden valvomiseen esimerkiksi puhdastiloissa, suojakaapeissa, elintarviketeollisuudessa ja sairaaloissa. Kontaktimaljoja löytyy erilaisilla pakkaustavoilla aina kolminkertaisesti pakattuihin ja säteilytettyihin vaihtoehtoihin saakka sekä useita eri elatusainevaihtoehtoja.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Kontaktimaljat soveltuvat pintojen ja ilman (ilmanäytteenottimen avulla) mikrobiologisten kontaminaatioiden valvomiseen puhdastiloissa, suojakaapeissa...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Available in two pack sizes - triple-wrapped (24 plate pack) and double-wrapped (30 plate pack). Plates are packed in a pack with six blisters. Each b...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: These contact plates, with triple-bagged sterile packaging and lockable lid, are ideal for environmental control of air, surfaces, gloves and overalls...
MSDS Sertifikaatit New Product Tarjous
Tuoteluettelon nro: (710-0961)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kontaktimaljan asetin, paino
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: The range is manufactured from high quality raw materials. All culture media are manufactured using selected dehydrated bases, and comply with the req...
Toimittaja: LIOFILCHEM S.R.L.
Kuvaus: The new peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and ...
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plates simplify and accelerate detection. Featuring a new indicator technology that makes colonies easier to...
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: The 3M™ Petrifilm™ High-sensitivity coliform count plate accommodates 5 ml samples and detection of low levels of confirmed coliforms in 24 hours.
Toimittaja: LIOFILCHEM S.R.L.
Kuvaus: The peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and in c...
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Petrifilm™ Rapid E. coli/coliform count plates provide a cost-effective, convenient and reliable method for testing equipment, raw material...
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: The 3M™ Petrifilm™ Lactic acid bacteria count plate is a time-saving, sample-ready plate designed to determine total lactic acid bacteria populations ...
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Petrifilm™ Rapid coliform count plates are designed to provide fast, accurate results in detecting coliform contamination.
Toimittaja: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Kuvaus: Käyttövalmis, vedetön elatusainekalvo vankalla, kannellisella muovialustalla. Sopii elintarvikkeiden mikro-organismien laskemiseen, tuotteiden laadunv...
Tuoteluettelon nro: (APPC433745.0922)
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: Violet red bile glucose agar (VRBG) is used as a culture media for microbiology.
UOM: 1 * 30 Items
Toimittaja: BALIS
Kuvaus: Contact plate, Cost agar
Toimittaja: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Kuvaus: ICR/ICRplus contact plates are triple-bagged and gamma irradiated to ensure the highest level of safety when monitoring surfaces in isolators and crit...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom