VWR®, Sampling Scoops
Toimittaja: VWR
VWR®
231-0625EA 518 EUR
231-0625 231-0623 231-0624 VWRU10820-351 231-0622 231-0490 231-0491 VWRU10820-349
VWR®, Sampling Scoops
Kauhat
Valkoista polystyreeniä. Nämä steriilit kauhat soveltuvat jauheiden, rakeiden ja tahnojen näytteenottoon.
  • Yksittäispakattu
  • Steriloitu gammasäteilytyksellä
Thanks to the special handle construction, and the slightly angled edge, the scoop stands horizontally and can be laid down without the material trickling out.
Sertifikaatit: Valmistettu, koottu ja pakattu puhdastilaluokan 7 (10 000) vaatimusten mukaisesti. Euroopan unionin elintarvikeohjeistusten ja FDA-säännösten mukainen.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.