VWR®, Lastat, Spaattelit
Toimittaja: VWR
VWR®
231-0492EA 204 EUR
231-0492
VWR®, Lastat, Spaattelit
Lastat
PS, white. This spatula, with its long, ergonomic solid handle and pointed blade, can easily pierce paper and plastic bags.
  • Valmistettu, koottu ja pakattu puhdastilaluokan 7 (10 000) vaatimusten mukaisesti
  • Euroopan unionin elintarvikeohjeistusten ja FDA-säännösten mukainen
  • Yksittäispakattu, steriloitu gammasäteilytyksellä
Soveltuu erinomaisesti jauheiden, rakeiden ja tahnojen näytteenottoon.