Hand cleansing creams, Kresto® paint liquid
Toimittaja: SC Johnson
Kresto® Paint Liquid
EVON22306EA 238 EUR
EVON22306
Hand cleansing creams, Kresto® paint liquid
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Saippuat ja ihon puhdistus
The special hand cleanser with very powerful cleansing action contains mild solvents. It removes very stubborn and extremely heavy-duty contamination like lacquers, resins, adhesives, oil-based paints.
  • Scrubbing agent-free
  • As the formulation is concentrated, only a small amount is required to remove contaminants
  • Solvent-free, colourant-free, preservative-free, perfumed
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan