  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Nanoteknologiset patogeenitestit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/29/20236929.jpg
Nanoteknologiset patogeenitestit ovat magneettiseen nanoteknologiaan eli magneettisiin immuno-kromatografisiin nanopartikkeleihin (magnetic immuno-chromatographic test) perustuva patogeenien tunnistusmenetelmä. Vasta-aineella päällystetyt magneettiset nanopartikkelit sitoutuvat haluttuihin patogeenisiin bakteereihin, sitoutuminen osoitetaan kromatografisesti ja näillä testeillä tämä sitoutuminen voidaan osoittaa esimerkiksi elintarvikenäytteistä nopeasti (noin päivässä). Nämä nanoteknologiset patogeenitestit ovat kertaluokkaa PCR-testiä ja jopa kahta kertaluokkaa ELISA-testiä herkempiä ja käytännössä eliminoivat mahdollisuuden inhimilliseen virheeseen. Nanoteknologiset patogeenitestit luetaan automaattisesti MICT-lukijan avulla.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Kuvaus:   The FoodChek™ Salmonella test is a fast Salmonella pathogen test, delivering accurate results in less than eight hours including the sample enrichment...
Toimittaja:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Kuvaus:   FOODCHEK™ - MICT CLEANING CASSETTES 1 * 10 Items
Toimittaja:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Kuvaus:   The FoodChek™ Listeria test is a fast Listeria pathogen test, delivering accurate results in less than eight hours including the sample enrichment bac...
Tuoteluettelon nro: (710-1595)
Toimittaja:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Kuvaus:   Rapid Food Pathogen Screening of Listeria, Salmonella and E.coli on food contact surfaces and food samples. The FoodChek™ MICT Reader uses magnetic na...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Kuvaus:   The FoodChek™ E. coli 0157 test is a fast E. coli O157 pathogen test, delivering accurate results in less than eight hours including the sample enrich...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5