Vesi kanssa 0,1% (v/v) Etikkahappo jää, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Toimittaja: VWR Chemicals
Packaged under nitrogen.
84873.290EA 55 EUR
84873.290 84873.320
Vesi kanssa 0,1% (v/v) Etikkahappo jää, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Vesi kanssa 0,1% (v/v) Etikkahappo jää
Order Now
Testitulosten erittely
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 20 %
Transmittance (225 nm) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test