Asetonitriili kanssa 0,1% (v/v) Trifluorietikkahappo, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Packaged under nitrogen.
84869.320EA 145 EUR
84869.320 84869.290
Asetonitriili kanssa 0,1% (v/v) Trifluorietikkahappo, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Asetonitriili kanssa 0,1% (v/v) Trifluorietikkahappo
Storage Temperature: Huoneenlämpö
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (195 nm) Min. 20 %
Transmittance (200 nm) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test