Laboratorion astianpesukoneet, PG 8583
Toimittaja: Miele
141-1384EA 0 EUR
MIEL10859810 141-1384 141-1386 MIEL10138470 MIEL11054470 MIEL10124690 MIEL10859820 141-1426 141-1387 141-1302 141-1273 141-1274 141-1275 141-1352 141-1276 141-1353 MIEL10114250 MIEL10276770 MIEL10124600 MIEL11775020 MIEL10096840 MIEL10917240 141-1358 141-1314 141-1237 141-1556 141-1359 141-1557 141-1238 141-1558 141-1559 141-1354 141-1233 141-1552 141-1277 141-1355 141-1553 141-1234 141-1356 141-1554 141-1235 141-1357 141-1313 141-1555 141-1236 MIEL10859790 MIEL10114320 141-1241 141-1285 MIEL10114120 141-1286 141-1242 141-1287 141-1562 141-1280 141-1281 141-1282 141-1283 MIEL10085380 MIEL11591430 141-1563 141-1244 141-1246 141-1400 141-1401 141-1247 MIEL10113970 141-1251 141-1295 141-1296 141-1252 MIEL11560050 141-1297 141-1298 141-1292 141-1293 MIEL10138460 141-1294 MIEL10138380 MIEL9862440 MIEL10124620
Laboratorion astianpesukoneet, PG 8583
Laboratoriolasinpesukoneet
Miele PG 8583 Laboratorion lasinpesukone edustaa ammattimaista ratkaisua laboratoriolasitarvikkeille analyyttisiin kokeisiin. Tämä lähestymistapa on erityisen hellävarainen materiaaleille, ja sitä suosittelevat johtavat laboratoriolasien valmistajat.
  • TouchControl-ohjaus, kolmirivinen näyttöruutu: uusi ohjauspaneeli on keskeinen osa uutta muotoilua. Ohjauspaneeli on saumattomasti integroitu teräksiseen oveen ja ovenkahvaan. Käyttö yhtenäisellä teräspinnalla olevilla TouchOnSteel-painikkeilla
  • Kaikkiin eri puhdistustarpeisiin suunnitellut ohjelmat ja kaksi vapaasti ohjelmoitavaa ohjelmapaikkaa
  • Vapaasti valittavat ohjelmien nimet omien tarpeiden mukaan rutiinikäyttöä varten
  • Auto Open/Comfort Close: Tämä toiminto takaa, että hyvin vähän voimaa tarvitaan oven sulkemiseen, ovi sulkeutuu ja lukkiutuu automaattisesti
  • Suolasäiliö, kapasiteetti 2 kg, sijoitettu oveen
  • Suihkuvarsien uusi optimointi: Kuusi sensoria, kaksi seuraa koneen suihkuvarsien liikettä, neljä tarkkailee korien suihkuvarsien toimintaa
Suurempi kapasiteetti: Parempi kapasiteetti on seurausta uusista kaapin mitoista yhdistettynä optimoituihin taakkatelineisiin, mikä säästää aikaa, tilaa ja investointeja. Laboratorioiden lasien kiertoa lisätään ja työtä nopeutetaan ruuhka-aikoina. Uudelleenkäsittelyä odottaville kohteille tarvitaan vähemmän tilaa. Suurissa laboratorioissa tämä alentaa investointikustannuksia, koska sama määrä lasitavaraa voidaan puhdistaa vähemmillä koneilla ja harvemmilla taakkatelineillä. Pestäessä esimerkiksi 50-100 ml:n pyöreitä pulloja ja pulloja syklin kapasiteetti on kasvanut peräti 388 % verrattuna G 78×× -sarjaan.
Parempi puhtaus: Parannettu puhdistusteho poistaa manuaalisen jälkipuhdistuksen tarpeen. Hygieenisen uudelleenkäsittelyn takaa korkealaatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi, joka on hitsattu lasertekniikalla, mikä johtaa halkeamattomaan sisäkaappiin, joka estää lian kerääntymisen. Lämmittimen pumppuun siirretyt lämmityselementit eivät tarjoa koloja ja rakoja, joihin lika voi kerääntyä, ja vähentää pesuaineen kulkeutumista. Vesilätäköitä ei jää jäljelle, ja laboratorion lasiesineissä ei ole jälkiä, jotka voisivat haitata seuraavaa analyyttisten kokeiden sarjaa.
Suurempi joustavuus: Uusi modulaarinen lähestymistapa koreihin laboratoriokentällä takaa maksimaalisen joustavuuden yhdistettynä intuitiiviseen käyttöön, koska moduuleja voidaan konfiguroida uudelleen erilaisille kuormille ja koota uudelleen. Tämä joustava muotoilu ja valikoima yhdistelmävaihtoehtoja vähentää tarvittavien taakkatelineiden määrää sekä hankintakustannuksia ja varastotilaa. Ohjelmien valikoima ja monimuotoisuus mahdollistavat likaisuusasteen sekä lasitavaroiden tyypin ja määrän mukaan räätälöityjen kohdeohjelmien käytön. Lisäksi on mahdollista koota myös asiakaskohtaisia ohjelmia vastaamaan suuremman yksilöllisyyden tarpeeseen.
PG 8583 mallit ja EcoDry kuivaus: Automaattinen oven avaus kun ohjelma on loppunut ja lämpötila on laskennut alle 70 °C. Kuuma, kostea ilma pääsee pois ja näin astiat kuivuvat nopeammin.
Sertifikaatit: Compliance with IP 20, EN 980, EN 62304 and EN 50581.
Tilaustiedot: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.