VWR® Spec-Wipe® 3, Puhdastilan pyyhkeet, esikyllästetty
Toimittaja: Avantor
VWR® Spec-Wipe®
115-0034EA 54.3 EUR
115-0034 47751-458
VWR® Spec-Wipe® 3, Puhdastilan pyyhkeet, esikyllästetty
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Esikyllästetyt puhdastilan pyyhkeet
These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general process equipment. The wipe is pre-saturated with semiconductor grade solvent (70% IPA/30% DIW) for safe storage, mixing and dispensing.
  • Uudelleensuljettavat pussit säilyttävät tuotteen eheyden, puhtauden ja saturaatiotason
  • Jotka vähentävät liuottimen käyttöä, kemikaalien sekoitusta ja jätettä
  • Hydrosekoitettu ilman kemikaaleja, vähentää ionikontaminaatiota
Sopii käytettäväksi luokan 1000, ISO 6 puhdastiloissa.
Väri: valkoinen
Nonsterile.
Varoitus: Use biocides safely. Always read the label and product information before use
*Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan