Kädessä pidettävä mikroskooppi, PodoScope
Toimittaja: Dino-Lite
Dino-Lite® High Magnification
630-2611EA 715 EUR
630-2611
Kädessä pidettävä mikroskooppi, PodoScope
Mikroskoopit
  • Versatility due to exchangeable caps
  • Built-in lighting (eight bright white LEDs)
  • High speed USB 2.0 connection
  • Powered via USB port: No batteries needed
  • Built-in anti-reflection polariser will help to reduce any bothersome shine or glow of the skin
Designed for use by podiatrists.
Sertifikaatit: Vastaa lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY (muutettu direktiivillä 2007/47/EY) mukaisia vaatimuksia.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan säilytyspussi, ohjelmisto-CD (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)) ja kalibrointikortti.