VWR® Traceable® Ultra, Lämpömittari, digitaaliset tarkkuuslämpömittarit
Toimittaja: VWR
VWR® Traceable®
620-2339EA 94 EUR
620-2339 620-2340 620-2334 620-2336 620-2335 620-2338 620-2337
VWR® Traceable® Ultra, Lämpömittari, digitaaliset tarkkuuslämpömittarit
Lämpömittarit Digital Thermometers
Digitaaliset lämpömittarit on suunniteltu lämpötilan valvomiseksi tarkasti jääkaappeja, pakastimet, yrityshautomot, vesiallasta tai kuljetuksen aikana, on yksi tai kaksi eri alueilla koteloitu lämpötila-puskuroitu antureita tai luodin antureita.
  • Älykäs hälytys: Visuaalinen ja äänihälytys, vaikka laite palaisi muihin kuin hälytysolosuhteisiin
  • Kolminkertainen näyttö näyttää samanaikaisesti maksimi-/minimi- ja nykyisen lämpötilan
  • Suurin/vähimmäisilmaisin
Mittapäät: 1 tai 2 luodianturia/1 tai 2 pullomittaria myrkyttömällä glykolilla, kahdessa versiossa; 5 ml pullo tai mikropullo rokotteiden simulointiin.
Sertifikaatit: Kalibroitu ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001-standardien mukaisesti A2LA:n akkreditoimassa laboratoriossa, mikä todistaa NIST-standardien mukaisen jäljitettävyyden.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan Traceable® -kalibrointitodistus, auki taitettava teline, seinäkiinnike, tarranauha- (VELCRO®) ja magneettikiinnitysliuskat.