Hait: TLC Sorbents
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: * Green fluorescent indicator
Tuoteluettelon nro: (1.02330.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Pakkaus: In plastic
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Tuoteluettelon nro: (42765.18)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
UOM: 1 * 50 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: Silica adsorbents for thin layer chromatography.
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: Polyamide 6 adsorbents for thin layer chromatography.
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: Fluorescent indicators for thin layer chromatography.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom