Hait: Muovikuulat
Valikoimistamme löytyy erikokoisia muovisia kuulia ja PTFE-kuulia eri käyttötarkoituksiin laboratoriotöissä.
Valikoimistamme löytyy erikokoisia muovisia kuulia ja PTFE-kuulia eri käyttötarkoituksiin laboratoriotöissä.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kevyet PP-kuulat muodostavat peitteen nesteen pinnalle. Kuulien halkaisija on 20 mm, 275 kuulaa peittää noin 1000 cm² alueen.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Tuoteluettelon nro: (462-8239)
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Kevyet PP-kuulat muodostavat peitteen nesteen pinnalle. Kuulien halkaisija on 20 mm, 275 kuulaa peittää noin 1000 cm² alueen.
UOM: 1 * 300 Items
Tuoteluettelon nro: (PIER28665)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (VERND1069326)
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Chemically resistant balls for packaging of columns and mixing beads. Non-contaminating and minimize bumping during boiling.
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (NICKBP0368)
Toimittaja: NICKEL ELECTRO
Kuvaus: Hollow spheres are ideal for use as a blanket on the top of open tanks of water. A single layer of spheres covers 91% of the liquid surface trapping a...
UOM: 1 * 200 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom