Anti-NISCH Mouse Monoclonal Antibody
Toimittaja: Abgent
ABGEAT3052AEA 350 EUR
ABGEAT3052A
Anti-NISCH Mouse Monoclonal Antibody
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: NISCH (nischarin)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human