Anti-AGPAT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: Abnova
Type: Primary
Antigen: AGPAT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µg ABNOH00010555-D01P
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli AGPAT2
Antigeenin nimi 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase beta
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
Vasta-aineen isotyyppi none
Western blot Yes
Antigen synonyms 1-AGPAT2, LPAAB, BSCL1, LPAAT-beta, BSCL
Gene ID 10555
Cross adsorption non
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm