Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?
Sähköpostiosoitteemme ovat muuttuneet muotoon @vwr.com ja aiemmat @fi.vwr.com loppuiset sähköpostiosoitteet eivät ole enää toiminnassa.

Anti-TUBGCP6 Rabbit Polyclonal Antibody

Toimittaja: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: TUBGCP6 (tubulin, gamma complex associated protein 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human



 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG BIRBORB126462-100
200 µg 200 µG BIRBORB126462-200
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli TUBGCP6
Antigeenin nimi tubulin, gamma complex associated Protein 6
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
Vasta-aineen isotyyppi none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Pitoisuus 1 mg/ml
Puhdistus purified by affinity chromatography
Säilytyspuskuri PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm