Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Anti-TP53 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: pAb122]

Toimittaja: Abcam
Type: Primary
Antigen: TP53 (tumor protein p53)
Clonality: monoclonal
Clone: pAb122
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat



 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG ABCAAB90363-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli P53
Antigeenin nimi Tumor protein p53
Reaktiivisuus Human, Mouse, Dog, Rat
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone pAb122
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG2b
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm