Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Anti-IFNGR1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0339-9U19]

Toimittaja: Abcam
Type: Primary
Antigen: IFNGR1 (interferon gamma receptor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0339-9U19
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG ABCAAB90405-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli IFNGR1
Antigeenin nimi Interferon gamma receptor 1
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone MM0339-9U19
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG1
Western blot Yes
Flow cytometry Yes
Neutralisation Yes
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm