Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Anti-KNG1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0437-11L36]

Toimittaja: Abcam
Type: Primary
Antigen: KNG1 (kininogen 1)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0437-11L36
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2
Reactivity: Human



 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG ABCAAB90457-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli KNG1
Antigeenin nimi kininogen 1
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone MM0437-11L36
Isäntä Mouse
Isotype IgG2
Western blot Yes
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm
 

Uusi ilme ja uudistettu sitoutuminen

Perustuu tuntemiisi ominaisuuksiin ja resursseihin, optimoitu Avantorin innovaation avulla®. Uusi brändimme symboloi ketteryyttä ja kykyämme mukautua asiakkaiden tarpeisiin.

LUE LISÄÄ ALOITA OSTOKSET