Anti-MAP1LC3A Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: MAP1LC3A (microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µl 100 µl PIEAPA116931
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeeni Microtubule-associated Protein 1 light chain 3 alpha And beta
Reaktiivisuus Mouse, Rat, Human, Zebrafish
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
Vasta-aineen isotyyppi none
Western Blot Yes
Immunokemia Yes
Immunopresipitaatio Yes
Antigen synonyms MAP1LC3B, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B LC3, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain, MAP1LC3, map1lc3a, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B, MAP1 light chain 3-like protein 2, LC3, MAP1LC3A
Immunogeeni Synthetic peptide
Säilytyspuskuri PBS with 0,02% Sodium azide
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm