Anti-Restin/CLIP1 Goat Polyclonal Antibody
Toimittaja: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: Restin/CLIP1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG PIEAPA519167
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeeni CAP-GLY Domain containing linker Protein 1
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Goat
Vasta-aineen isotyyppi none
Western Blot Yes
Immunokemia Yes
Antigen synonyms restin, CLIP1, CYLN1, CLIP-170, RSN, Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein, MGC131604, CLIP, CAP-GLY domain containing linker protein 1, restin (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein), cytoplasmic linker 1, CLIP170
Immunogeeni Synthetic peptide
Säilytyspuskuri TBS, pH 7,3, with 0,5% BSA and 0,02% Sodium azide
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm