Donkey Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Cy2®)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy2®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
0 1 mg 1 mg ROCK609-711-123
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgG (H+L)
Antigeenin nimi IgG (H+L)
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Cy2®
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Donkey
Vasta-aineen isotyyppi none
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunofluoresenssi Yes
Pitoisuus 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Muoto Antibody fraction
Immunogeeni Human IgG whole molecule
Puhdistus purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage Buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2
Storage temperature Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Cross Adsorption bovchigoaguihamhormourabratshp
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm