Goat Anti-Mouse IgG F(ab')2 Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Anti-MOUSE IgG F(ab')2 (GOAT) Antibody is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays. Specific conditions for reactivity and signal detection should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not add Sodium Azide!
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: F(ab')2
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
2 mg 2 mg ROCK610-1304
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgG F(ab')2
Antigeenin nimi IgG F(ab')2
Reaktiivisuus Mouse
Konjugaatio Peroxidase
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Goat
Vasta-aineen isotyyppi none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Pitoisuus 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Muoto Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogeeni Mouse IgG F(ab')2 fragment
Puhdistus purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Säilytyspuskuri 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Gentamicin Sulfate. 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm