Goat Anti-Mouse IgG F(c) Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Secondary Goat Anti-IgG F(c) Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: F(c)
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
2 mg 2 mg ROCK610-1903
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgG F(c)
Antigeenin nimi IgG F(c)
Reaktiivisuus Mouse
Konjugaatio Texas Red®
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Goat
Vasta-aineen isotyyppi none
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunokemia Yes
Immunopresipitaatio Yes
Immunofluoresenssi Yes
Geelin siirtymä Yes
Virtaussytometria Yes
ChIP Yes
Neutralointi Yes
Pitoisuus 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Muoto Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogeeni Mouse IgG F(c) fragment
Puhdistus purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage Buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Storage temperature Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm