Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Anti-NDUFAF2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Toimittaja: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: NDUFAF2 (NADH dehydrogenase (ubiquinone) complex I, assembly factor 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
200 µl 200 µl USBI038862-PE
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli NDUFAF2
Antigeenin nimi NADH dehydrogenase (ubiquinone) complex 1, assembly factor 2
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio PE (Phycoerythrin)
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
Vasta-aineen isotyyppi IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 70 to 99
Epitooppi internal
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Form liquid
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Testatut aplikaatiot Fluoresence ELISA
Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm