Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?
Sähköpostiosoitteemme ovat muuttuneet muotoon @vwr.com ja aiemmat @fi.vwr.com loppuiset sähköpostiosoitteet eivät ole enää toiminnassa.

Anti-SHOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Toimittaja: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SHOC2 (soc-2 suppressor of clear homolog (C. elegans))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse



 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
200 µl 200 µl USBI041717-HRP
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli SHOC2
Antigeenin nimi SHOC2 leucine-rich repeat scaffold protein
Reaktiivisuus Human, Mouse
Konjugaatio HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
Vasta-aineen isotyyppi IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 55 to 83
Epitooppi N-terminal
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Form liquid
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm