Anti-SORD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D3]
Toimittaja: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1. 2μg/ml
Type: Primary
Antigen: SORD (sorbitol dehydrogenase)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG USBI133708
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigen symbol SORD
Antigeenin nimi sorbitol dehydrogenase
Reaktiivisuus Human, Mouse, Rat
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone 4D3
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 111
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Sekvenssi MAAAAKPNNLSLVVHGPGDLRLENYPIPEPGPNEVLLRMHSVGICGSDVHYWEYGRIGNFIVKKPMVLGHEASGTVEKVGSSVKHLKPGDRVAIEPGAPRENDEFCKMGR*
Form liquid
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2.
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm