Anti-SOX4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C5]
Toimittaja: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOX4 (SRY (sex determining region Y)-box 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG USBI133726
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli SOX4
Antigeenin nimi SRY (sex determining region Y)-box 4
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone 2C5
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG1 kappa
ELISA Yes
Amino acid number 45 to 137
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Sekvenssi KADDPSWCKTPSGHIKRPMNAFMVWSQIERRKIMEQSPDMHNAEISKRLGKRWKLLKDSDKIPFIREAERLRLKHMADYPDYKYRPRKKVKS*
Form liquid
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2.
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm