Anti-SPATA9 Mouse Polyclonal Antibody
Toimittaja: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPATA9 (spermatogenesis associated 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG USBI133755
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigen symbol SPATA9
Antigeenin nimi spermatogenesis associated 9
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Host Mouse
Isotype IgG
Western blot Yes
Amino acid number 1 to 254
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Sekvenssi MPIKPVGWICGQVLKNFSGRIEGIQKAIMDLVDEFKDEFPTILRLSQSNQKREPAQKTSKIRMAIALAKINRATLIRGLNSISRSSKSVAKLLHPQLACRLLELRDISGRLLREVNAPRQPLYNIQVRKGSLFEIISFPAKTALTSIIYASYAALIYLAVCVNAVLKKVKNIFQEEESIRQNREESENCRKAFSEPVLSEPMFAEGEIKAKPYRSLPEKPDISDYPKLLANKQSNNIQVLHSVFDQSAEMNEQI
Form liquid
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2.
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm