Anti-SPINK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D4]
Toimittaja: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SPINK1 (serine peptidase inhibitor, Kazal type 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG USBI133774
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli SPINK1
Antigeenin nimi Serine Peptidase Inhibitor, Kazal Type 1
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone 4D4
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Sekvenssi DSLGREAKCYNELNGCTKIYDPVCGTDGNTYPNECVLCFENRKRQTSILIQKSGPC*
Form liquid
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2.
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm