Anti-EMR1 Rat monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 9E38]
Toimittaja: US Biological
Type: Primary
Antigen: EMR1 (egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 9E+38
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG USBIE2261-41E11
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli EMR1
Antigeenin nimi egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 1
Reaktiivisuus Mouse
Konjugaatio FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone 9E38
Isäntä Rat
Vasta-aineen isotyyppi IgG2b
Virtaussytometria Yes
Pitoisuus ~0,1 mg/ml
Puhdistus purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,09% sodium azide.
Storage temperature Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm