Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Anti-EMR1 Rat monoclonal antibody unconjugated

Toimittaja: US Biological
Type: Primary
Antigen: EMR1 (egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse


Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
500 µg 500 µG USBIE2261-41J-500
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli EMR1
Antigeenin nimi egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 1
Reaktiivisuus Mouse
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rat
Vasta-aineen isotyyppi IgG2a kappa
Western Blot Yes
Virtaussytometria Yes
Pitoisuus ~0,5 mg/ml
Puhdistus purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
Storage temperature Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm