Anti-SNRPA Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 3F9-1F7]
Toimittaja: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 μg/ml; Immunochemistry: 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SNRPA (small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A)
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F9-1F7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG USBIS1014-96G1
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli SNRPA
Antigeenin nimi Small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone 3F9-1F7
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG1 kappa
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunofluoresenssi Yes
Amino acid number 1 to 283
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,2.
Storage temperature Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm